Läs mer
Katecholboran, 50 % vikt och vikt i toluen (98 % torrvikt)
Produktkod. 15423897
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423897 25 g 25g
15447755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30234.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118,906 g/mol
Anställd i organisk syntes. Tillsats av katekolboran till vinylarener i närvaro av Wilkinsons katalysator ger enbart Markovnikov hydroboreringsprodukter, medan motsvarande reaktion med a-substituerade vinylarener ger goda utbyten av vinylboronat. Hydroborering med katekolboran, följt av behandling med lättillgängliga reagens såsom alkenylsulfoner eller alkynylfenylsulfoner i närvaro av en radikalinitiator, representerar en effektiv och enkel procedur i en behållare för direkt vinylering, formylering och cyanering. Katekolboran kan användas som ett stereoselektivt reduktionsmedel vid omvandlingβ -hydroxiketoner till syn-1,3-dioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Anställd i organisk syntes. Tillsats av katekolboran till vinylarener i närvaro av Wilkinsons ′katalysator ger enbart Markovnikov hydroboreringsprodukter, medan motsvarande reaktion med a-substituerade vinylarener ger goda utbyten av vinylboronat. Hydroborering med katekolboran, följt av behandling med lättillgängliga reagens såsom alkenylsulfoner eller alkynylfenylsulfoner i närvaro av en radikalinitiator, representerar en effektiv och enkel procedur i en behållare för direkt vinylering, formylering och cyanering. Katekolboran kan användas som ett stereoselektivt reduktionsmedel vid omvandlingβ -hydroxiketoner till syn-1,3-dioler.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 274-07-7
Molekylformel C6H4BO2
Molekylvikt (g/mol) 118.906
MDL-nummer MFCD00005846
InChI-nyckel ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
IUPAC-namn 1,3,2$1^{2}-bensodioxaborol
LEDER [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catecholborane
Densitet 0.911
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Brytningsindex 1.5025
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 119.92
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w in toluene
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.