Läs mer
Katekolboran (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30368594
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368594 5 g
30365388 1 g
30367656 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2151855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 274-07-7
Molekylformel C6H5BO2
Molekylvikt (g/mol) 119.91
Synonym 1,3,2-Benzodioxaborole, Benzcatechinborane, CB, Catecholatoborane, Pyrocatecholborane
IUPAC-namn 1,3,2-bensodioxaborol
LEDER B1Oc2ccccc2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catecholborane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Formel vikt 120.0383