Läs mer
Catharanthine-d3 Tartrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catharanthine-d3 Tartrate Salt |
| Molekylformel | C21H21D3N2O2 (C4H6O6 ) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2.C4H6O6/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13?,19-,21+;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | O[C](C(O)=O)C(C(O)=O)O.O=C(OC([2H])([2H])[2H])[C@@]1(C2)C3=C(CCN4[C@@H]1C(CC)=CC2C4)C5=CC=CC=C5N3 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxybutanedioic acid;trideuteriomethyl (1R,18R)-17-ethyl-3,13-diazapentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.4515009 |