missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Catharanthine Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catharanthine Tartrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H24N2O2.C4H6O6/c2*1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*13-,19+,21-;1-,2-/m001/s1 |
| Formel vikt | 822.384 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?