Läs mer
Catharanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catharanthine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 336.1838 |