Läs mer
Catharanthinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catharanthinic Acid |
| CAS | 63944-54-7 |
| Molekylformel | C20H22N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-2-13-9-12-10-20(19(23)24)17-15(7-8-22(11-12)18(13)20)14-5-3-4-6-16(14)21-17/h3-6,9,12,18,21H,2,7-8,10-11H2,1H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCC1=CC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 17-ethyl-3,13-diazapentacyclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.4 |