Läs mer
Novus Biologicals™ Cathepsin A/Lysosomal Carboxypeptidase A Overexpression Lysate
Produktkod. 18286473
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18286473 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18286473 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL109586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8150.00 SEK
    7704.90 SEK / 0.1mg
    Save 445.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Cathepsin A/Lysosomal Carboxypeptidase A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21349 and based on accession number NM_38. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens cathepsin A (CTSA), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Proteintillstånd Native
For Research Use Only