Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B-inhibitor III
Produktkod. 15486849
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486849 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15486849 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65347.#0
 Begränsad artikel
I lager
CA-074 är en potent och specifik hämmare av cathepsin B in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En hämmare av Cathepsin B
CAS 134448-10-5
Molekylformel C18H29N3O6
Formel vikt 383,44 g/mol
Synonym CA-074; [L-3-trans-(propylkarbamoyl)oxiran-2-karbonyl]-L-isoleucyl-L-prolin
Löslighet Löslig i metanol vid 1 mg/ml; Även löslig i DMSO eller etanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.