Beskrivning
Abcams Cathepsin B Inhibitor Screening Kit (ab185438) utnyttjar Cathepsin B:s förmåga att klyva det syntetiska AFC-baserade peptidsubstratet för att frigöra AFC, vilket enkelt kan kvantifieras med en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |