Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin G-hämmare I
Produktkod. 15427149
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427149 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15427149 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65957.M^
 Begränsad artikel
I lager
En potent, selektiv, reversibel, kompetitiv, icke-peptidhämmare av cathepsin G
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En potent, selektiv, reversibel, kompetitiv, icke-peptidhämmare av cathepsin G
CAS 429676-93-7
Molekylformel C36H33N2O6P
Formel vikt 620.60
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.