Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin K-substrat (fluorogent)
Produktkod. 15456189
Change view
Substratmängd:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Substratmängd Förpackningsstorlek
15456189 25 mg 25mg
15446189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456189 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64082.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
För cell- och molekylärbiologiska tillämpningar | 578,65 g/mol
Ett känsligt fluorogent substrat för cathepsin K
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Form Solid
För användning med (applikation) Ett känsligt fluorogent substrat för cathepsin K
Typ av substrat Cathepsin Substrat
Molekylvikt (g/mol) 578.65
Förvaringskrav -30° till -10 °C
Substratmängd 25 mg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.