Läs mer
Cathepsin L Antibody (221), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89528PE
4904.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18652900
  • 5720.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Cathepsin L Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Cathepsin L
Monoclonal
PE
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
221
Western Blot
cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cathepsin L (Accession#: NP_001903.1; Met1-Val333).
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers
1514
Store at 4C in the dark.