Läs mer
Applied Biosystems™ Katodbuffertbehållare Dx
Produktkod. 15968826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15968826 4 Ea. Paket med 4
1 options
Produktkod. 15968826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4408258
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Katodbuffertbehållaren Dx innehåller 1X löpbuffert för att stödja elektroforesapplikationer Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
Cathode Buffer Container Dx är för användning med Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
Katodbuffertbehållaren Dx innehåller 1X löpbuffert för att stödja elektroforesapplikationer Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer. Cathode Buffer Container Dx har två separata fack: den vänstra sidan tillhandahåller katodbufferten för elektrofores och den högra sidan tillhandahåller en kapillärtvätt- och utstötningsfunktionalitet för förbrukat polymeravfall mellan injektionerna. Cathode Buffer Container Dx är en engångsbehållare som är färdig att använda med en radiofrekvensidentifieringsetikett (RFID) inbyggd i etiketten. Den övre delen av katodbuffertbehållaren Dx är värmeförseglad med en plastfilm, som bör tas bort innan den installeras direkt på instrumentet. Varje förpackning innehåller fyra individuella behållare. Septa Cathode Buffer Container Dx (säljs separat) används för att täta Cathode Buffer Container Dx behållaren.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och är inte validerade för användning med andra system eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer ska användas av utbildade operatörer vid analys av mänskligt DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Katodbuffertbehållaren (CBC) innehåller 1x löpbuffert för att stödja alla elektroforesapplikationer på 3500 Dx-seriens genetiska analysatorer.
Beställningsinfo
4 pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångsmaterial DNA, RNA
Kvantitet 4 Ea.
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Produkttyp Katodbuffertbehållare
Frakt skick Våt is
Innehåll och lagring Varje förpackning innehåller 4 buffertbehållare.
Förvara vid 2-8 °C.
Endast för in vitro-diagnostik