Läs mer
Applied Biosystems™ Katodbuffertbehållare (CBC) för system i 3500-serien för analys av proteinkvalitet
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
4 behållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 4 katodbuffertbehållare. Förvara vid 2 –8 °C tills den ska användas. Se utgångsdatumet på etiketten. |
| För användning med (utrustning) | 3500 genetisk analysator för proteinkvalitetsanalys, 3500xL genetisk analysator för proteinkvalitetsanalys |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Produkttyp | Katodbuffertbehållare |
| Kvantitet | 4 behållare |
| Frakt skick | Våt is |
Endast för användning inom forskning