Läs mer
Brady™ Varningsetiketter
Produktkod. 11706845
Meddelande:
Defense d ’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN
FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARA NE PAS TOUCHER
FARA TRAVAUX EN COURS PAR
Fördömelse
Försvar d ’enclencher
HORS SERVICE
Ingen nyttjare
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
SERVICE ENTRETIEN
Skyldighet Gen.
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Produktkod. 11706845
Brand: Brady™ 230776
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Typ Märka
Alternativt artikelnummer TAG-F DANGER NE PAS METTRE-75X160MM
Färg Svart, rött på vitt
Material Polyester
Meddelande FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 6,3 tum
Höjd (metrisk) 160 mm
Tjocklek 0.249 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75 mm
Diameter (metriskt) hål 7 mm
Etiketttyp Lockout Tagout Tags