Läs mer
Brady™ Varningsetiketter
Produktkod. 11726825
Change view
Meddelande:
Defense d ’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN
FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARA NE PAS TOUCHER
FARA TRAVAUX EN COURS PAR
Fördömelse
Försvar d ’enclencher
HORS SERVICE
Ingen nyttjare
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
SERVICE ENTRETIEN
Skyldighet Gen.
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Meddelande Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11726825 Ne pas ouvrir 50 mm 50 mm 1 paket
11746815 Fördömelse 110 mm 50 mm 1 paket
11726835 FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION 50 mm 50 mm 1 paket
11716835 FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO 50 mm 50 mm 1 paket
11736835 FARA NE PAS TOUCHER 50 mm 50 mm 1 paket
11796815 Försvar d ’enclencher 50 mm 50 mm 1 paket
11716825 Defense d ’ouvrir la vanne 50 mm 50 mm 1 paket
11746825 Ne pas fermer 50 mm 50 mm 1 paket
11776815 Defense de fermer la vanne 110 mm 50 mm 1 paket
11756815 Ne pas couper l ’electricite 110 mm 50 mm 1 paket
11786815 Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien 110 mm 50 mm 1 paket
11786825 Ne pas mettre en marche 50 mm 50 mm 1 paket
11766825 Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse 50 mm 50 mm 1 paket
11776825 Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 50 mm 1 paket
11706825 Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par: 50 mm 50 mm 1 paket
11766815 Ne pas toucher 110 mm 50 mm 1 paket
11766835 Skyldighet Gen. 50 mm 50 mm 1 paket
11736825 Ingen nyttjare 50 mm 50 mm 1 paket
11746835 Skyldighet Gen. 75 mm 75 mm 1 paket
11706835 FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN 50 mm 50 mm 1 paket
11796825 HORS SERVICE 50 mm 50 mm 1 paket
11706845 FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION - 75 mm 1 paket
11796835 FARA TRAVAUX EN COURS PAR - 75 mm 1 paket
11776835 SERVICE ENTRETIEN 50 mm 50 mm 1 paket
11756835 SERVICE ENTRETIEN 75 mm 75 mm 1 paket
25 options
Produktkod. 11726825
Brand: Brady™ 225246
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Typ Märka
Alternativt artikelnummer TAG-NE PAS OUV RIR-50X110MM
Färg Vitt på rött
Material Polyester
Meddelande Ne pas ouvrir
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,33 tum
Höjd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Längd (engelska) 2 tum
Tjocklek 0.249 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Diameter (metriskt) hål 7 mm
Etiketttyp Lockout Tagout Tags