Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Utrustning Taggar
- Brady™ Varningsetiketter
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Brady™ Varningsetiketter
Produktkod. 11746815 Handla allt Brady Produkter
Change view
Meddelande:
Defense d ’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN
FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARA NE PAS TOUCHER
FARA TRAVAUX EN COURS PAR
Fördömelse
Försvar d ’enclencher
HORS SERVICE
Ingen nyttjare
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
SERVICE ENTRETIEN
Skyldighet Gen.
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
25 product options available for selection
| Produktkod. | Meddelande | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11746815 | Fördömelse | 110 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11726835 | FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11716835 | FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11736835 | FARA NE PAS TOUCHER | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11796815 | Försvar d ’enclencher | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11716825 | Defense d ’ouvrir la vanne | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11746825 | Ne pas fermer | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11776815 | Defense de fermer la vanne | 110 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11756815 | Ne pas couper l ’electricite | 110 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11726825 | Ne pas ouvrir | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11786815 | Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien | 110 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11786825 | Ne pas mettre en marche | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11766825 | Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11776825 | Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11706825 | Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par: | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11766815 | Ne pas toucher | 110 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11766835 | Skyldighet Gen. | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11736825 | Ingen nyttjare | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11746835 | Skyldighet Gen. | 75 mm | 75 mm | 1 paket |
| 11706835 | FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11796825 | HORS SERVICE | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11706845 | FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION | - | 75 mm | 1 paket |
| 11796835 | FARA TRAVAUX EN COURS PAR | - | 75 mm | 1 paket |
| 11776835 | SERVICE ENTRETIEN | 50 mm | 50 mm | 1 paket |
| 11756835 | SERVICE ENTRETIEN | 75 mm | 75 mm | 1 paket |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11746815
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
225238
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 07-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Produkttyp | Märka |
| Alternativt artikelnummer | TAG-VIERGE FR-50X110MM |
| Färg | Rött på vitt |
| Material | Polyester |
| Meddelande | Fördömelse |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 4,33 tum |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (engelska) | 4,3 tum |
| Tjocklek | 0.249 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +100 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +212 °F |
| Bredd (engelska) | 1,97 tum. |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metriskt) hål | 7 mm |
| Etiketttyp | Lockout Tagout Tags |
| Visa mer Visa mindre |