Läs mer
Brady™ Varningsetiketter
Produktkod. 11796835 Handla allt Brady Produkter
Change view
Meddelande:
Defense d ’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN
FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARA NE PAS TOUCHER
FARA TRAVAUX EN COURS PAR
Fördömelse
Försvar d ’enclencher
HORS SERVICE
Ingen nyttjare
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
SERVICE ENTRETIEN
Skyldighet Gen.
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Meddelande Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek Längd (metrisk)
11796835 FARA TRAVAUX EN COURS PAR 75 mm 1 paket -
11746815 Fördömelse 50 mm 1 paket 110 mm
11726835 FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION 50 mm 1 paket 50 mm
11716835 FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO 50 mm 1 paket 50 mm
11736835 FARA NE PAS TOUCHER 50 mm 1 paket 50 mm
11796815 Försvar d ’enclencher 50 mm 1 paket 50 mm
11716825 Defense d ’ouvrir la vanne 50 mm 1 paket 50 mm
11746825 Ne pas fermer 50 mm 1 paket 50 mm
11776815 Defense de fermer la vanne 50 mm 1 paket 110 mm
11756815 Ne pas couper l ’electricite 50 mm 1 paket 110 mm
11726825 Ne pas ouvrir 50 mm 1 paket 50 mm
11786815 Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien 50 mm 1 paket 110 mm
11786825 Ne pas mettre en marche 50 mm 1 paket 50 mm
11766825 Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse 50 mm 1 paket 50 mm
11776825 Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par: 50 mm 1 paket 50 mm
11706825 Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par: 50 mm 1 paket 50 mm
11766815 Ne pas toucher 50 mm 1 paket 110 mm
11766835 Skyldighet Gen. 50 mm 1 paket 50 mm
11736825 Ingen nyttjare 50 mm 1 paket 50 mm
11746835 Skyldighet Gen. 75 mm 1 paket 75 mm
11706835 FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN 50 mm 1 paket 50 mm
11796825 HORS SERVICE 50 mm 1 paket 50 mm
11706845 FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION 75 mm 1 paket -
11776835 SERVICE ENTRETIEN 50 mm 1 paket 50 mm
11756835 SERVICE ENTRETIEN 75 mm 1 paket 75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 11796835 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 230775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 SEK
    270.02 SEK / Paket med 1
    Save 34.98 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Produkttyp Märka
Alternativt artikelnummer TAG-F- DANGER TRAVAUX EN COURS-75X160MM
Färg Svart, rött på vitt
Material Polyester
Meddelande FARA TRAVAUX EN COURS PAR
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 6,3 tum
Höjd (metrisk) 160 mm
Tjocklek 0.249 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75 mm
Diameter (metriskt) hål 7 mm
Etiketttyp Lockout Tagout Tags