Läs mer
Cav 2.2 blocker 1, MedChemExpress
Beskrivning
Cav 2.2 blocker 1 (compound 9) is a N-type calcium channel (Cav 2.2) blocker for the treatment of pain, with an IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cav 2.2 blocker 1 |
| CAS | 1567335-29-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29ClN2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (49.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC(C=CC=C1)=C1N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CC(C4CC(C)(C)OC(C)(C)C4)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.96 |
| Formel vikt | 424.96 |
| Visa mer |