Läs mer
CAY 10465, MedChemExpress
Beskrivning
CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAY 10465 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 688348-33-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H9Cl2F3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.33 mM) |
| LEDER | FC(C1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1)(F)F |
| Visa mer |