Läs mer
CAY10505, MedChemExpress
Produktkod. 16463366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463366 25 mg
16456216 100 mg
16441897 50 mg
16425738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
CAY10505 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30 nM in neurons.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAY10505
CAS 1218777-13-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H8FNO3S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (117.53 mM)
LEDER O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2
Molekylvikt (g/mol) 289.28
Formel vikt 289.28
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease