Läs mer
CAY10566, MedChemExpress
Beskrivning
CAY10566 is a potent, orally bioavailable and selective stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50s of 4.5 and 26 nM in mouse and human enzymatic assays, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAY10566 |
| CAS | 944808-88-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17ClFN5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (64.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NN=C(C2=NN=C(N3CCC(OC4=CC(F)=CC=C4Cl)CC3)C=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.81 |
| Formel vikt | 389.81 |
| Visa mer |