Läs mer
CAY10602, MedChemExpress
Beskrivning
CAY10602 is a SIRT1 activator. CAY10602 dose-dependently suppresses the NF-κB-dependent induction of TNF-α by lipopolysaccharide in THP-1 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAY10602 |
| CAS | 374922-43-7 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H15FN4O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (99.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)C3=NC4=CC=CC=C4N=C3N1C5=CC=C(F)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.44 |
| Formel vikt | 418.44 |
| Visa mer |