Läs mer
CAY10603, MedChemExpress
Beskrivning
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAY10603 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1045792-66-2 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H30N4O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | BML-281 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) |
| Visa mer |