Läs mer
CAY10603, MedChemExpress
Produktkod. p-200099870
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16473557
Brand: Medchem Express HY18613
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM; CAY10603 (BML-281) also inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, HDAC10, with IC50s of 271, 252, 0.42, 6851, 90.7 nM.
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAY10603
Fysisk form Solid
CAS 1045792-66-2
Färg Light Nude
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30N4O6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym BML-281
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
LEDER O=C(OC(C)(C)C)NC1=CC=C(C2=CC(C(NCCCCCCC(NO)=O)=O)=NO2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 446.5
Formel vikt 446.5
Procent renhet 95.39%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.