Läs mer
CAY10650, MedChemExpress
Beskrivning
CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CAY10650 |
| CAS | 1233706-88-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H25NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (91.20 mM) |
| LEDER | O=C(CN1C(C=CC(C(O)=O)=C2)=C2C(C(C(C)C)=O)=C1)COC(C=C3)=CC=C3OC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.5 |
| Formel vikt | 471.5 |
| Visa mer |