missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CB 13, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CB-13 |
| CAS | 432047-72-8 |
| Molekylformel | C26H24O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | CCCCCOc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?