Läs mer
CB 13, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CB-13 |
| CAS | 432047-72-8 |
| Molekylformel | C26H24O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | CCCCCOc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.5 |