missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CB 13, TRC

Produktkod. 30363443
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363443 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2270682.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CB-13
CAS 432047-72-8
Molekylformel C26H24O2
Kvantitet 2.5 mg
LEDER CCCCCOc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
Molekylvikt (g/mol) 368.5
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.