Läs mer
CB 300919, MedChemExpress
Beskrivning
CB 300919 is a quinazoline-based antitumour agent with high activity in the CH1 human ovarian tumour xenograft. CB 300919 has a continuous exposure (96 h) growth inhibition IC50 value of 2 nM in human CH1 ovarian tumor xenograft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CB 300919 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 289715-28-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H34ClN7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CN1CCN(CC1)CC2=NC3=C(C(N2C)=O)C=C(CN(CC#C)C4=CC=C(C=C4)C(NCC5=CC=CN=C5)=O)C(Cl)=C3 |
| Visa mer |