missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CB-7921220, MedChemExpress
Beskrivning
CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CB-7921220 |
| CAS | 115453-99-1 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (208.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(/C=C/C2=CC=C(N)C=C2)=CC=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vikt | 240.26 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?