Learn More
CB-839, TRC
Product Code. 30361988
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30361988 10 mg
30350513 1 mg
30367211 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 30361988 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC22709510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1439399-58-2
Molekylformel C26H24F3N7O3S
Molekylvikt (g/mol) 571.57
Synonym N-[5-[4-[6-[[2-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]amino]-3-pyridazinyl]butyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-pyridineacetamide
IUPAC-namn N-[6-[4-[5-[(2-pyridin-2-ylacetyl)amino]-1,3,4-tiadiazol-2-yl]butyl]pyridazin-3-yl]-2-[3-(trifluorometoxi)fenyl]acetamid
LEDER FC(F)(F)Oc1cccc(CC(=O)Nc2ccc(CCCCc3nnc(NC(=O)Cc4ccccn4)s3)nn2)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(pyridin-2-yl)-N-(5-(4-(6-(2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamido)pyridazin-3-yl)butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)