Läs mer
CB1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CB1-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1429239-98-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H31Cl2F3N6O3S2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BPRCB1184 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (166.30 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |