missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CBA

Beskrivning
CBA is a selective TRPM4 blocker (IC50 = 1.5 μM). Exhibits no significant activity against TRPM5, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV3, TRPV6 and a range of other ion channels and receptors. Displays neuroprotective effects against glutamate-induced neurodegeneration in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid |
| CAS | 351424-20-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C15H11Cl2NO4 |
| Formel vikt | 340.16 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?