Läs mer
Invitrogen™ CBQCA Plus Protein Kvantifiering Kit
Produktkod. 18811550
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18811550 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 18811550 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A66522
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit är ett specialiserat verktyg designat för noggrann kvantifiering av proteiner i lösning.
The CBQCA Plus Protein Quantitation Kit is a specialized tool designed for the accurate quantitation of proteins in solution. This kit is a refined version of the CBQCA Protein Quantitation Kit (Cat. No. C6667), with a significant modification: potassium cyanide, a toxic compound, has been replaced with mandelonitrile, a less-toxic alternative. This change does not compromise the kit's performance, maintaining the same level of sensitivity and accuracy as its predecessor.
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit är ett specialiserat verktyg designat för noggrann kvantifiering av proteiner i lösning. Detta kit är en förfinad version av CBQCA Protein Quantitation Kit (Cat. No. C6667), med en betydande modifiering: kaliumcyanid, en giftig förening, har ersatts med mandelonitril, ett mindre giftigt alternativ. Denna förändring äventyrar inte satsens prestanda, och bibehåller samma nivå av känslighet och noggrannhet som dess föregångare.
CBQCA Plus Protein Quantitation Kit uppvisar hög känslighet och kan detektera så lite som 50 ng bovint serumalbumin (BSA) i en analysvolym på 100 200–μ L. Denna känslighet möjliggör exakta mätningar även i prover med låg proteinhalt. Dessutom är satsen kompatibel med tvättmedel, en funktion som förbättrar dess mångsidighet. Denna kompatibilitet gör den lämplig för noggrann kvantifiering av proteiner i närvaro av lipider, membranfraktioner eller detergenter, såväl som för lipoproteiner och små peptider.
Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra –300 800 analyser, beroende på koncentrationen av substrat som används. Den resulterande fluorescerande produkten exciteras maximalt vid 465 nm och har ett emissionsmaxima vid 550 nm. Den är designad för användning med en fluorescensmikroplattläsare, men kan även anpassas för användning med en standardfluorometer eller minifluorometer efter utspädning av reaktionsblandningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 50 ng till 150μ g
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 300 till 800 analyser
• Komponent A: ATTO-TAG CBQCA-derivatiseringsreagens, 5 mg
• Komponent B: Dimetylsulfoxid (DMSO), 1 ml
• Komponent C: Mandelonitril, 20 mM i 4 mL DMSO
• Komponent D: Bovint serumalbumin (BSA) standard, 4 mg
• BupH Borate buffertpaket
Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Analysera Fluorescerande proteinanalys
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
För användning med (applikation) Kvantifiera proteiner i lösning
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, fluorometer
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Våt is
Formatera Kit
Excitation/Emission 465/550 nm