Läs mer
CBS Scientific Gradient Markers
Volym (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
- The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Specifikationer
Specifikationer
För användning med (applikation) | Electrophoresis |
Typ | Gradient Marker |
Volym (engelska) | 1.69 oz. |
Volym (metrisk) | 50 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
CBS Scientific Gradient Markers >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering