missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cbz-D-(-)-Phenylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cbz-D-(-)-Phenylglycine |
| CAS | 17609-52-8 |
| Molekylformel | C16H15NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.29 |
| Formel vikt | 285.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?