Läs mer
CC-115 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CC-115 hydrochloride |
| CAS | 1300118-55-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17ClN8O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (134.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.47 mM) |
| LEDER | [H]Cl.O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.81 |
| Formel vikt | 372.81 |
| Visa mer |