Läs mer
CC-115, MedChemExpress
Beskrivning
CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CC-115 |
| CAS | 1228013-15-7 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N8O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (59.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.35 |
| Formel vikt | 336.35 |
| Visa mer |