Läs mer
Cole-Parmer™ CC-200-serien Stuart Digitala koloniräknare
Produktkod. 30019060
Change view
Visningstyp:
Digital
Produktkod. Visningstyp
30019060 Digital
1 options
Produktkod. 30019060 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1421204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10626.30 SEK
    9895.76 SEK / Paket med 1
    Save 730.54 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Mångsidig enhet kan användas med 50 till 90 mm petriskålar.
Denna koloniräknare registrerar en räkning varje gång du trycker en filtspetsmarkör mot petriskålen. Kumulativ räkning kan avläsas på den digitala skärmen och bekräftas av en hörbar ton (kan slås på eller av). Justera trycket som krävs för att mäta ett antal - lämpligt för varje användare.
Understegsbelysning tillhandahålls av energibesparande, ljusstarka lysdioder för bländningsfri observation. Förbättra räkningen av translucenta kolonier eller de som är svåra att se med det medföljande svarta bakgrundsfiltret. Beräkna den genomsnittliga koloniräkningen över flera plattor med hjälp av genomsnittsmetoden. Räkneresultat och statistik, inklusive standardavvikelse, kan skickas direkt till en skrivare eller dator med hjälp av det medföljande USB kabel. Beställ adaptrarna för 1,7x och 3x förstoring separat för enklare visning av små kolonier.
  • Kompatibel med filtspetsmarkörer för tryckkänslig räkning
  • Läs av individuella plattor eller beräkna ett genomsnitt över flera plattor
  • Energibesparande ljusvit LED-ljuskälla
  • Antimikrobiell beläggning ger extra skydd
  • Hörbar bekräftelse av räkning, justerbar tryckkänslighet och alternativ med ljus/mörk bakgrund ökar flexibiliteten
  • Ansluts till en skrivare eller dator för att registrera individuella eller genomsnittliga platträkningar
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare (digital)
Visningstyp Digital
Beskrivning Stuart Digital koloniräknare; 90 till 230 VAC, 50/60 Hz
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 14 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 31 cm
Spänning 90/230 V
Garanti 3 år