Läs mer
HUBER CC-200BX Immersion Cirkulator
Produktkod. 13351609
Change view
Höjd (metrisk):
326 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13351609 326 mm Varje
1 options
Produktkod. 13351609 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2047.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45170.00 SEK
    40070.28 SEK / Paket med 1
    Save 5099.72 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Bryggtermostater är lämpliga för att kontrollera temperaturen i alla badkar. Externa system kan också styras med varvtalsstyrda trycksugspumpar med VPC-teknik. Teleskoparmen kan dras ut till en längd av max 884 millimeter.
CC-200BX med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Immersion Cirkulator
  • Temperaturområde: (-20) 28 °C till 200 °C
  • Värmekapacitet: 1,5-2,1 kW
  • Tryckpump max.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 22L/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Strömförsörjning: 200V-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz
Specifikationer
Kommunikationer RS232, Ethernet, USB Anordning, USB Värd
Temperaturområde 28 °C till 200 °C
Typ Immersion Cirkulator
För användning med (applikation) Kontrollera temperaturen i alla badkar
Värmekapacitet 1.5-2.1 kW
Max. Tryck 27 l/min / 0,7 bar
Max. Sugning 22 l/min / 0,4 bar
Modell CC-200 BX
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Bredd (metrisk) 345 mm
Höjd (metrisk) 326 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Elektriska krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz