Läs mer
HUBER CC-300BX Immersion Cirkulator
Produktkod. 13311869
Change view
Höjd (metrisk):
392 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13311869 392 mm Varje
1 options
Produktkod. 13311869 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2046.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55825.00 SEK
    49527.87 SEK / Paket med 1
    Save 6297.13 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Bryggtermostater är lämpliga för att kontrollera temperaturen i alla badkar. Externa system kan också styras med varvtalsstyrda trycksugspumpar med VPC-teknik. Teleskoparmen kan dras ut till en längd av max 884 millimeter.
CC-300BX med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Immersion Cirkulator
  • Temperaturområde: (-20) 28 °C till 300 °C
  • Värmekapacitet konvertibel: 3,0 / 4,0kW
  • Tryckpump max.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 25L/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1
  • Strömförsörjning konvertibel: 230V 1∼ 50/60Hz eller 400V 3 N ∼50Hz
Specifikationer
Kommunikationer RS232, Ethernet, USB Anordning, USB Värd
Temperaturområde 28 °C till 300 °C
Typ Immersion Cirkulator
För användning med (applikation) Kontrollera temperaturen i alla badkar
Värmekapacitet 3-3.5 kW
Max. Tryck 0,7 bar
Max. Sugning 25 l/min
Modell CC-300 BX
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Bredd (metrisk) 345 mm
Höjd (metrisk) 392 mm
Vikt (metrisk) 13 kg
Elektriska krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz