Läs mer
HUBER CC-315B Värmebadscirkulator
Höjd (metrisk):
433 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pilot ONE-kontroller med Plug and Play-teknik
- Exakt temperaturkontroll
- 5,7 tums pekskärm, bekväm menynavigering
- Övertemperatur och lågnivåskydd
- Säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
- Kraftfull tryck/sugpump
- Programmerare med kalender- och klockfunktioner
- 5-punktskalibrering
- Pt100 sensoranslutning
- Värmecirkulator Badkar
- Temperaturområde: 28 °C till 300 °C
- Värmekapacitet konvertibel: 3,0 / 3,5 kW
- Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
- Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
- Pumpanslutning: M16 x 1 hane
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Säkerhetsklass III/FL (DIN 12876) |
| Temperaturområde | 28 °C till 300 °C |
| Typ | Uppvärmning Cirkulationsbad |
| Värmekapacitet | 3-3.5 kW |
| Modell | CC-315 B |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Bredd (metrisk) | 335 mm |
| Höjd (metrisk) | 433 mm |
| Spänning | 220/240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |