missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CC-401 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16485488
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485488 10 mg
16441667 50 mg
16428207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16485488 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13022

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CC-401 hydrochloride is a potent inhibitor of all three forms of JNK with Ki of 25 to 50 nM.

CC-401 hydrochloride is a potent inhibitor of all three forms of JNK with Ki of 25 to 50 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CC-401 hydrochloride
CAS 1438391-30-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25ClN6O
Kvantitet 10 mg
Synonym CC401 HCl
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (29.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(C2=CC=CC(OCCN3CCCCC3)=C2)=NNC4=C1C=C(C=C4)C5=NC=NN5.Cl
Molekylvikt (g/mol) 424.93
Formel vikt 424.93
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.