Läs mer
HUBER CC-505 Kylbadscirkulator för värmebad
Produktkod. 13331499
Höjd (metrisk):
764 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13331499
Brand: HUBER 2044.0001.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylbadscirkulatorer är lämpliga för att reglera temperaturen i externt anslutna applikationer och termoreglering av föremål direkt i termostatbadet. Typiska tillämpningar är: fotometrar, refraktometrar, viskometrar, dubbelmantlade reaktionskärl och autoklaver.
CC-505 med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Kylt värmecirkulationsbad
  • Temperaturområde: -50 °C till 200 °C
  • Kylkapacitet (20 °C): 1,2kW
  • Kylkapacitet (0 °C): 1kW
  • Kylkapacitet (-40 °C): 0,15kW
  • Värmekapacitet: 1,3 - 1,6 kW
  • Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Strömförsörjning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz
Specifikationer
Kylkapacitet 100 °C vid 1,2 kW, 20 °C vid 1,2 kW, 0 °C vid 1 °CkW, till 20 °C vid 0,6 °CkW, till 40 °C (vid 0,15 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -50 °C till +200 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 1.3 - 1.6 kW
Modell CC-505
Pumpkapacitet 25 l/min; 0,7 bar tryck, 18,5 l/min; 0,4 bar Sug
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 410 mm
Höjd (metrisk) 764 mm
Vikt (metrisk) 65 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz