Läs mer
CC-671, MedChemExpress
Beskrivning
CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CC-671 |
| CAS | 1618658-88-0 |
| Färg | Light Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H28N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (117.06 mM) |
| LEDER | O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=C3C4=CC(OC(C)=N5)=C5C=C4)=C3C(OC6CCCC6)=N2)C(OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.56 |
| Formel vikt | 512.56 |
| Visa mer |