Läs mer
HUBER CC-805 Kylbadscirkulator för värmebad
Produktkod. 13341759
Höjd (metrisk):
764 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13341759
Brand: HUBER 2024.0001.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylbadscirkulatorer är lämpliga för att reglera temperaturen i externt anslutna applikationer och termoreglering av föremål direkt i termostatbadet. Typiska tillämpningar är: fotometrar, refraktometrar, viskometrar, dubbelmantlade reaktionskärl och autoklaver.
  • Pilot ONE-kontroller med plugg& Spelteknik
  • Exakt temperaturkontroll
  • 5,7 tum pekskärm och bekväm menynavigering
  • Övertemperatur och lågnivåskydd
  • Säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kraftfull tryck/sugpump
  • Programmerare med kalender och klockfunktion
  • Fem-punktskalibrering
  • RS232-gränssnitt och Pt100-anslutning
  • Kylt värmecirkulationsbad
  • Temperaturområde: -80 °C till 100 °C
  • Kylkapacitet (20 °C): 0,5kW
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,5kW
  • Kylkapacitet (-40 °C): 0,3kW
  • Kylkapacitet (-80 °C): 0,06kW
  • Värmekapacitet: 1,3 - 1,6 kW
  • Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
Specifikationer
Kylkapacitet 100 °C vid 0,5 kW, 20 °C vid 0,5 kW, 0 °C vid 0,5 °kW, till 20 °C vid 0,4 kW, -40 °C (vid 0,3 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -80 °C till +100 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 1.3 - 1.6 kW
Modell CC-805
Pumpkapacitet 25 l/min (0,7 bar tryck), 18,5 l/min (0,4 bar sug)
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 410 mm
Höjd (metrisk) 764 mm
Vikt (metrisk) 77 kg
Spänning 400 V
Frekvens 50/60 Hz