Läs mer
CC-885, MedChemExpress
Produktkod. 16473388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473388 10 mg
16469916 50 mg
16454626 100 mg
16452746 25 mg
16436117 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101488
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CC-885
CAS 1010100-07-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21ClN4O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Molekylvikt (g/mol) 440.88
Formel vikt 440.88
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death