Läs mer
CC-90003, MedChemExpress
Produktkod. 16477367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477367 5 mg -
16475486 100 mg -
16433186 25 mg -
16404658 10 mg 10mg
16430947 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112570
MedChemExpress CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CC-90003
CAS 1621999-82-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21F3N6O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (272.66 mM)
LEDER C=CC(NC1=CC(C)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC(OC)=NC=C3C)=NC=C2C(F)(F)F)=O
Molekylvikt (g/mol) 458.44
Formel vikt 458.44
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease