Läs mer
HUBER CC-902 kyld värmebadscirkulator
Höjd (metrisk):
911 mm
Beskrivning
CC-902 med styrenhet 'Pilot ONE'
- Kylt värmecirkulationsbad
- Temperaturområde: -90 °C till 200 °C
- Kylkapacitet (20 °C): 1,2kW
- Kylkapacitet (0 °C): 1,2kW
- Kylkapacitet (-40 °C): 0,9kW
- Kylkapacitet (-80 °C): 0,2kW
- Värmekapacitet: 1,5kW
- Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
- Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
- Pumpanslutning: M16 x 1 hane
- Strömförsörjning: 230V 1∼ 50 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 100 °C vid 1,2 kW, 20 °C vid 1,2 kW, 0 °C vid 1,2 °CkW, till 20 °C vid 1,1 kW, -40 °C (vid 0,9 kW) |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | -90 °C till +200 °C |
| Visa | TFT |
| Funktioner | TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium. |
| Värmekapacitet | 1.5 kW |
| Modell | CC-902 |
| Pumpkapacitet | 33 l/min; 0,7 bar tryck, 22 l/min; 0,4 bar Sug |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Visa mer |